3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917490-1G OR917490-250MG
APOSOR917490-1GEA 292 EUR
APOSOR917490-1G APOSOR917490-250MG
3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08361796
CAS nummer: 1463-72-5