2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917520-100G OR917520-25G
APOSOR917520-100GEA 249 EUR
APOSOR917520-100G APOSOR917520-25G
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
2,4-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008109
CAS nummer: 95-00-1