4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-DL-Phe(4-I)-OH
OR917657-25G OR917657-5G
APOSOR917657-25GEA 792 EUR
APOSOR917657-25G APOSOR917657-5G
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
4-Iodo-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063066
CAS nummer: 14173-41-2