trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917667-1G OR917667-250MG
APOSOR917667-1GEA 90.6 EUR
APOSOR917667-1G APOSOR917667-250MG
trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate 95%
trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840884
CAS nummer: 110928-44-4