3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917720-1G OR917720-250MG
APOSOR917720-1GEA 128 EUR
APOSOR917720-1G APOSOR917720-250MG
3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
3-Chloroquinoxalin-2-amine
Formule: C₈H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234398
CAS nummer: 34117-90-3