7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917741-1G OR917741-250MG
APOSOR917741-1GEA 636 EUR
APOSOR917741-1G APOSOR917741-250MG
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01662419
CAS nummer: 57543-39-2