tert-Butyl crotonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917764-25G OR917764-5G
APOSOR917764-25GEA 373 EUR
APOSOR917764-25G APOSOR917764-5G
tert-Butyl crotonate 95%
tert-Butyl crotonate
Formule: C₈H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059055
CAS nummer: 79218-15-8