1-Boc-1-methylhydrazine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917775-100G OR917775-25G
APOSOR917775-100GEA 77.5 EUR
APOSOR917775-100G APOSOR917775-25G
1-Boc-1-methylhydrazine 96%
1-Boc-1-methylhydrazine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05669700
CAS nummer: 21075-83-2