Propyl acetoacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetoacetic Acid Propyl Ester
OR917778-100G OR917778-25G
APOSOR917778-100GEA 373 EUR
APOSOR917778-100G APOSOR917778-25G
Propyl acetoacetate 95%
Propyl acetoacetate
Formule: C₇H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059405
CAS nummer: 1779-60-8