(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917829-1G OR917829-5G
APOSOR917829-1GEA 84.7 EUR
APOSOR917829-1G APOSOR917829-5G
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075338
CAS nummer: 20972-36-5