5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917877-10G OR917877-1G OR917877-5G
APOSOR917877-10GEA 330 EUR
APOSOR917877-10G APOSOR917877-1G APOSOR917877-5G
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03374646
CAS nummer: 86847-78-1