((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917897-1G OR917897-5G
APOSOR917897-1GEA 129 EUR
APOSOR917897-1G APOSOR917897-5G
((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
((S)-Piperidin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036291
CAS nummer: 41373-39-1