5-Ethynyl-2-methoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917903-1G OR917903-250MG
APOSOR917903-1GEA 186 EUR
APOSOR917903-1G APOSOR917903-250MG
5-Ethynyl-2-methoxypyridine 95%
5-Ethynyl-2-methoxypyridine
Formule: C₈H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698135
CAS nummer: 663955-59-7