4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917951-25G OR917951-5G
APOSOR917951-25GEA 441 EUR
APOSOR917951-25G APOSOR917951-5G
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051985
CAS nummer: 100959-19-1