Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR918037-1G OR918037-250MG OR918037-5G
APOSOR918037-1GEA 0 EUR
APOSOR918037-1G APOSOR918037-250MG APOSOR918037-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02253785
CAS nummer: 211738-66-8