(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR918079-1G OR918079-5G
APOSOR918079-1GEA 22 EUR
APOSOR918079-1G APOSOR918079-5G
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Formule: C₅H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04969697
CAS nummer: 113336-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III