2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9181-1G OR9181-5G
APOSOR9181-1GEA 55.5 EUR
APOSOR9181-1G APOSOR9181-5G
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271892
CAS nummer: 230618-41-4