(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918146-1G OR918146-25G OR918146-5G
APOSOR918146-1GEA 110 EUR
APOSOR918146-1G APOSOR918146-25G APOSOR918146-5G
(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride 98%
(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
Formule: C₄H₆Cl₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09039253
CAS nummer: 153471-67-1