Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918235-1G OR918235-5G
APOSOR918235-1GEA 0 EUR
APOSOR918235-1G APOSOR918235-5G
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113109
CAS nummer: 5121-34-6