Chloride ionophore I 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918293-100MG OR918293-1G OR918293-250MG
APOSOR918293-100MGEA 0 EUR
APOSOR918293-100MG APOSOR918293-1G APOSOR918293-250MG
Chloride ionophore I 97%
Chloride ionophore I
Formule: C₄₄H₂₈ClMnN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012153
CAS nummer: 32195-55-4