2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918319-1G OR918319-250MG
APOSOR918319-1GEA 402 EUR
APOSOR918319-1G APOSOR918319-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864294
CAS nummer: 1177332-23-8