2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918346-25G OR918346-5G
APOSOR918346-25GEA 315 EUR
APOSOR918346-25G APOSOR918346-5G
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
Formule: C₁₀H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036631
CAS nummer: 25564-22-1