3-Methyl-4-heptanon 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918380-10G
OR918380-1G
OR918380-5G
APOSOR918380-10GEA
555
EUR
APOSOR918380-10G
APOSOR918380-1G
APOSOR918380-5G
3-Methyl-4-heptanon 95%
3-Methyl-4-heptanon
Formule:
C₈H₁₆O Kookpunt: 156 °C Dichtheid: 0,82 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 38 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00048721 CAS nummer: 15726-15-5 |