Methyl thiophene-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918386-100G OR918386-25G
APOSOR918386-100GEA 260 EUR
APOSOR918386-100G APOSOR918386-25G
Methyl thiophene-3-carboxylate 98%
Methyl thiophene-3-carboxylate
Formule: C₆H₆O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203810
CAS nummer: 22913-26-4