2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918388-1G OR918388-5G
APOSOR918388-1GEA 42.4 EUR
APOSOR918388-1G APOSOR918388-5G
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.203 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02253192
CAS nummer: 4925-88-6