1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918500-1G OR918500-250MG
APOSOR918500-1GEA 201 EUR
APOSOR918500-1G APOSOR918500-250MG
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone
Formule: C₁₀H₁₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864562
CAS nummer: 517918-82-0