Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR918555-1G
OR918555-5G
APOSOR918555-1GEA
26.3
EUR
APOSOR918555-1G
APOSOR918555-5G
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₃H₅ClO₂S MW: 140.59 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08059789 CAS nummer: 14418-84-9 UN: 1760 ADR: 8 III |