4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918603-1G OR918603-5G
APOSOR918603-1GEA 62.9 EUR
APOSOR918603-1G APOSOR918603-5G
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO)
Formule: C₁₀H₂₀NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00270334
CAS nummer: 95407-69-5