N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918607-1G OR918607-250MG OR918607-5G
APOSOR918607-1GEA 205 EUR
APOSOR918607-1G APOSOR918607-250MG APOSOR918607-5G
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07440135
CAS nummer: 110993-40-3