2-Chlorocyclohexanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918717-25G OR918717-5G
APOSOR918717-25GEA 92.1 EUR
APOSOR918717-25G APOSOR918717-5G
2-Chlorocyclohexanone 95%
2-Chlorocyclohexanone
Formule: C₆H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001626
CAS nummer: 822-87-7