2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918735-10G OR918735-1G OR918735-5G
APOSOR918735-10GEA 89.2 EUR
APOSOR918735-10G APOSOR918735-1G APOSOR918735-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004512
CAS nummer: 7417-18-7