N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918828-100G OR918828-25G OR918828-500G
APOSOR918828-100GEA 76 EUR
APOSOR918828-100G APOSOR918828-25G APOSOR918828-500G
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
N-tert-Butoxycarbonylimidazole
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014497
CAS nummer: 49761-82-2