2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918989-1G OR918989-25G OR918989-5G
APOSOR918989-1GEA 107 EUR
APOSOR918989-1G APOSOR918989-25G APOSOR918989-5G
2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067507
CAS nummer: 28095-56-9