3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919056-1G OR919056-5G
APOSOR919056-1GEA 198 EUR
APOSOR919056-1G APOSOR919056-5G
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04970957
CAS nummer: 956352-96-8