Benzyloxyacetyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR919060-10G OR919060-25G
APOSOR919060-10GEA 184 EUR
APOSOR919060-10G APOSOR919060-25G
Benzyloxyacetyl chloride 96%
Benzyloxyacetyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂
Kookpunt: 105…107 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00010768
CAS nummer: 19810-31-2
UN: 3265
ADR: 8,II