2,6-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919100-1G OR919100-5G
APOSOR919100-1GEA 0 EUR
APOSOR919100-1G APOSOR919100-5G
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001605
CAS nummer: 527-61-7