6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919139-1G OR919139-250MG
APOSOR919139-1GEA 163 EUR
APOSOR919139-1G APOSOR919139-250MG
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde 95%
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02227050
CAS nummer: 101382-53-0