2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Naphthoxy)acetic acid hydrazide, 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetohydrazide
OR9192-1G OR9192-5G
APOSOR9192-1GEA 22 EUR
APOSOR9192-1G APOSOR9192-5G
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156157
CAS nummer: 24310-15-4