4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR919210-1G OR919210-25G OR919210-5G
APOSOR919210-1GEA 14.8 EUR
APOSOR919210-1G APOSOR919210-25G APOSOR919210-5G
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₅S
Smeltpunt: 82…85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04973619
CAS nummer: 71675-87-1