5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919230-1G OR919230-250MG
APOSOR919230-1GEA 257 EUR
APOSOR919230-1G APOSOR919230-250MG
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864544
CAS nummer: 52320-59-9