trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919237-1G OR919237-5G
APOSOR919237-1GEA 78.9 EUR
APOSOR919237-1G APOSOR919237-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566907
CAS nummer: 66185-74-8