Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919294-25G OR919294-5G
APOSOR919294-25GEA 234 EUR
APOSOR919294-25G APOSOR919294-5G
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate
Formule: C₈H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075381
CAS nummer: 63721-05-1