4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR9193-1G
OR9193-250MG
OR9193-5G
APOSOR9193-1GEA
24.9
EUR
APOSOR9193-1G
APOSOR9193-250MG
APOSOR9193-5G
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formule:
C₈H₇BrO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08271963 CAS nummer: 51359-78-5 UN: 3261 ADR: 8,III |