4-Aminobenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919301-5G OR919301-100G
APOSOR919301-5GEA 0 EUR
APOSOR919301-5G APOSOR919301-100G
4-Aminobenzophenone 98%
4-Aminobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007895
CAS nummer: 1137-41-3