Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919316-1G OR919316-500MG OR919316-5G
APOSOR919316-1GEA 168 EUR
APOSOR919316-1G APOSOR919316-500MG APOSOR919316-5G
Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Fmoc-D-Bpa-OH
Formule: C₃₁H₂₅NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00237666
CAS nummer: 117666-97-4