ɑ-Methylene-γ-valerolactone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919340-10G OR919340-1G OR919340-5G OR919340-25G
APOSOR919340-10GEA 0 EUR
APOSOR919340-10G APOSOR919340-1G APOSOR919340-5G APOSOR919340-25G
ɑ-Methylene-γ-valerolactone 97%
alpha-Methylene-gamma-valerolactone
Formule: C₆H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797118
CAS nummer: 62873-16-9