2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919426-10G OR919426-1G OR919426-5G
APOSOR919426-10GEA 906 EUR
APOSOR919426-10G APOSOR919426-1G APOSOR919426-5G
2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
2-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025078
CAS nummer: 3708-04-1