Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR919533-100G OR919533-25G
APOSOR919533-100GEA 203 EUR
APOSOR919533-100G APOSOR919533-25G
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate 96%
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate
Formule: C₆H₈O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11112084
CAS nummer: 80370-42-9