2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919620-25G
OR919620-5G
APOSOR919620-25GEA
74.6
EUR
APOSOR919620-25G
APOSOR919620-5G
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline 98%
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline
Formule:
C₆H₁₁NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005301 CAS nummer: 1772-43-6 |