3-Methyl-2-oxazolidone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Oxo-3-methyloxazolidine
OR919648-100G OR919648-25G OR919648-500G
APOSOR919648-100GEA 139 EUR
APOSOR919648-100G APOSOR919648-25G APOSOR919648-500G
3-Methyl-2-oxazolidone 97%
3-Methyl-2-oxazolidone
Formule: C₄H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009759
CAS nummer: 19836-78-3